4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302882-5G PC302882-1G
APOSPC302882-5GEA 1200 DKK
APOSPC302882-5G APOSPC302882-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025404
CAS-nummer: 916420-82-1