4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
PC302880-5G PC302880-1G
APOSPC302880-5GEA 2550 DKK
APOSPC302880-5G APOSPC302880-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₆F₄NO
Molekylvægt: 221.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201066
CAS-nummer: 1373920-88-7