3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302875-5G
PC302875-1G
APOSPC302875-5GEA
1360
DKK
APOSPC302875-5G
APOSPC302875-1G
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formel:
C₉H₇F₂NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258687 CAS-nummer: 1017779-27-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |