4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302867-1G
PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA
1200
DKK
APOSPC302867-1G
APOSPC302867-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formel:
C₉H₁₁ClFNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19687221 CAS-nummer: 1323966-28-4 |