4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302865-1G PC302865-5G
APOSPC302865-1GEA 1200 DKK
APOSPC302865-1G APOSPC302865-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Formel: C₈H₉ClFNO
Molekylvægt: 189.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687218
CAS-nummer: 1323966-31-9