4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 1200 DKK
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687214
CAS-nummer: 1435806-19-1