3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302846-1G PC302846-5G
APOSPC302846-1GEA 2620 DKK
APOSPC302846-1G APOSPC302846-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formel: C₈H₅F₆NS
Molekylvægt: 261.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652460
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III