3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302844-1G PC302844-5G
APOSPC302844-1GEA 2620 DKK
APOSPC302844-1G APOSPC302844-5G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formel: C₈H₆F₆OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652464
CAS-nummer: 1240257-57-1