3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302840-1G PC302840-5G
APOSPC302840-1GEA 985 DKK
APOSPC302840-1G APOSPC302840-5G
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-2-methoxybenzamide
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06637313
CAS-nummer: 874830-59-8