3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302838-10G PC302838-5G PC302838-1G
APOSPC302838-10GEA 6000 DKK
APOSPC302838-10G APOSPC302838-5G APOSPC302838-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258728
CAS-nummer: 1017778-18-5