3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302828-10G PC302828-5G PC302828-1G
APOSPC302828-10GEA 0 DKK
APOSPC302828-10G APOSPC302828-5G APOSPC302828-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660335
CAS-nummer: 886761-65-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III