3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 3260 DKK
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃BrClF₃O₂
Molekylvægt: 303.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519379
CAS-nummer: 1092461-36-3