2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC302820-5G
PC302820-1G
PC302820-25G
APOSPC302820-5GEA
985
DKK
APOSPC302820-5G
APOSPC302820-1G
APOSPC302820-25G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Formel:
C₉H₇F₃O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660200 CAS-nummer: 886498-85-7 |