(2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 1620 DKK
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
(2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832328
CAS-nummer: 1017779-10-0