2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 436 DKK
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molekylvægt: 269.06 g/mol
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115980
CAS-nummer: 886500-59-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 II