2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302808-1G PC302808-5G
APOSPC302808-1GEA 1780 DKK
APOSPC302808-1G APOSPC302808-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇F₄N
Molekylvægt: 217.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687199
CAS-nummer: 1323966-11-5