2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
PC302807-100MG PC302807-500MG
APOSPC302807-100MGEA 360 DKK
APOSPC302807-100MG APOSPC302807-500MG
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁H₁F₄NO₂
Molekylvægt: 265.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687203
CAS-nummer: 1435806-24-8