2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 1750 DKK
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22201049
CAS-nummer: 1373920-66-1