2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302804-5G PC302804-1G
APOSPC302804-5GEA 6370 DKK
APOSPC302804-5G APOSPC302804-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201042
CAS-nummer: 1373920-76-3