2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302796-10G PC302796-5G PC302796-1G
APOSPC302796-10GEA 2790 DKK
APOSPC302796-10G APOSPC302796-5G APOSPC302796-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660327
CAS-nummer: 886761-60-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III