2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzamide
PC302794-1G PC302794-5G PC302794-250MG
APOSPC302794-1GEA 2570 DKK
APOSPC302794-1G APOSPC302794-5G APOSPC302794-250MG
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Formel: C₇H₅ClF₅NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22988934
CAS-nummer: 1431329-71-3