2,6-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 2710 DKK
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
2,6-Difluor-4-methoxybenzylbromid
2,6-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Smeltepunkt: 43…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115925
CAS-nummer: 94278-68-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II