2,4-Difluor-3-methoxybenzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302789-10G PC302789-5G PC302789-1G
APOSPC302789-10GEA 3710 DKK
APOSPC302789-10G APOSPC302789-5G APOSPC302789-1G
2,4-Difluor-3-methoxybenzylbromid
2,4-Difluor-3-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115936
CAS-nummer: 886499-17-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II