4-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-2-methylbenzyl Bromide
PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 763 DKK
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluor-2-methylbenzylbromid 98%
4-Fluor-2-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Kogepunkt: 142 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03701059
CAS-nummer: 862539-91-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II