4-Chlor-3-Fluorbenzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302780-5G PC302780-1G
APOSPC302780-5GEA 360 DKK
APOSPC302780-5G APOSPC302780-1G
4-Chlor-3-Fluorbenzylamin 97%
4-Chlor-3-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116008
CAS-nummer: 72235-58-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III