4-Chlor-2-Fluorbenzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302779-5G PC302779-1G
APOSPC302779-5GEA 513 DKK
APOSPC302779-5G APOSPC302779-1G
4-Chlor-2-Fluorbenzylamin 98%
4-Chlor-2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212852
CAS-nummer: 72235-57-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III