4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302778-5G PC302778-1G
APOSPC302778-5GEA 1440 DKK
APOSPC302778-5G APOSPC302778-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660350
CAS-nummer: 518357-43-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III