3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302776-1G PC302776-5G
APOSPC302776-1GEA 1110 DKK
APOSPC302776-1G APOSPC302776-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519371
CAS-nummer: 1092461-29-4