2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 2900 DKK
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅ClFNO
Smeltepunkt: 100…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660326
CAS-nummer: 886761-59-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III