5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302761-1G PC302761-5G PC302761-10G
APOSPC302761-1GEA 1110 DKK
APOSPC302761-1G APOSPC302761-5G APOSPC302761-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652514
CAS-nummer: 123572-63-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III