(4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302757-1G PC302757-5G PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA 687 DKK
APOSPC302757-1G APOSPC302757-5G APOSPC302757-10G
(4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832293
CAS-nummer: 1000544-72-8