4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302756-1G PC302756-5G PC302756-10G
APOSPC302756-1GEA 1530 DKK
APOSPC302756-1G APOSPC302756-5G APOSPC302756-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832294
CAS-nummer: 1017778-16-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III