4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302755-10G PC302755-5G PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA 1870 DKK
APOSPC302755-10G APOSPC302755-5G APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202983
CAS-nummer: 773871-39-9