4-Fluor-2-methylbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 2230 DKK
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol 97%
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Molekylvægt: 140.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701058
CAS-nummer: 80141-91-9