4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302746-1G PC302746-5G PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA 436 DKK
APOSPC302746-1G APOSPC302746-5G APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O₂
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258695
CAS-nummer: 1017779-48-4