4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302744-10G PC302744-5G PC302744-1G
APOSPC302744-10GEA 2120 DKK
APOSPC302744-10G APOSPC302744-5G APOSPC302744-1G
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Molekylvægt: 200.18 g/mol
Smeltepunkt: 39…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258710
CAS-nummer: 1017779-68-8