4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 2080 DKK
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Molekylvægt: 240.57 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660238
CAS-nummer: 886500-50-1