4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302738-1G PC302738-5G
APOSPC302738-1GEA 1020 DKK
APOSPC302738-1G APOSPC302738-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393826
CAS-nummer: 1261605-72-4