4,5-Difluor-2-methoxybenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 1850 DKK
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
4,5-Difluor-2-methoxybenzoesyre 97%
4,5-Difluor-2-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660196
CAS-nummer: 425702-18-7