3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 2560 DKK
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185675
CAS-nummer: 53982-03-9