3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302724-1G PC302724-5G PC302724-10G
APOSPC302724-1GEA 1360 DKK
APOSPC302724-1G APOSPC302724-5G APOSPC302724-10G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212983
CAS-nummer: 771581-62-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III