3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302722-25G PC302722-5G PC302722-1G
APOSPC302722-25GEA 7090 DKK
APOSPC302722-25G APOSPC302722-5G APOSPC302722-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258723
CAS-nummer: 1017779-88-2