(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302718-1G PC302718-5G
APOSPC302718-1GEA 1360 DKK
APOSPC302718-1G APOSPC302718-5G
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈ClFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1000544-65-9