(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302715-1G PC302715-5G PC302715-10G
APOSPC302715-1GEA 1360 DKK
APOSPC302715-1G APOSPC302715-5G APOSPC302715-10G
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈ClFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1017778-96-9