3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302710-10G PC302710-5G PC302710-1G
APOSPC302710-10GEA 1780 DKK
APOSPC302710-10G APOSPC302710-5G APOSPC302710-1G
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molekylvægt: 163.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660173
CAS-nummer: 287172-82-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III