(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302704-1G PC302704-5G PC302704-10G
APOSPC302704-1GEA 1140 DKK
APOSPC302704-1G APOSPC302704-5G APOSPC302704-10G
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025391
CAS-nummer: 916420-71-8