3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 1200 DKK
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrCl₂F
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025389
CAS-nummer: 916420-69-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II