3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 3520 DKK
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025385
CAS-nummer: 916420-65-0