5-Fluoro-3-methylindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3027-1G PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA 1640 DKK
APOSPC3027-1G APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Formel: C₉H₈FN
Molekylvægt: 149.17 g/mol
Smeltepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095377
CAS-nummer: 392-13-2