2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302698-1G PC302698-5G
APOSPC302698-1GEA 1260 DKK
APOSPC302698-1G APOSPC302698-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832287
CAS-nummer: 1017778-05-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 III